Learn More
Perfluor-1-Iodhexan, 98+ %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490017 250 g 250 Gramm
11470017 10 g 10 Gramm
11480017 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20958.30
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 355-43-1 | C6F13I | 445.95 g/mol
It is used as an initiator in the presence of fac-[Ir(ppy) 3 for the photoredox catalyst activated CRP of methacrylates in visible light-induced controlled radical polymerization of methacrylates with perfluoroalkyl iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Initiator in Anwesenheit von fac-[Ir(py)3 für den Photoredoxkatalysator aktivierten CRP von Methacrylaten in sichtbarer, lichtinduzierter kontrollierter radikaler Polymerisation von Methacrylaten mit Perfluoralkyliodid verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht und Oxidationsmitteln geschützt lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 355-43-1
Summenformel C6F13I
Molekulargewicht (g/mol) 445.95
MDL-Nummer MFCD00001063
InChI-Schlüssel BULLJMKUVKYZDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorohexyl iodide, perfluoro-1-iodohexane, 1-iodoperfluorohexane, perfluoro-n-hexyl iodide, tridecafluorohexyl iodide, unii-a2a17jug4r, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-iodo, tridecafluoro-1-iodohexane, a2a17jug4r, hexane, tridecafluoro-6-iodo
PubChem CID 67733
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluor-6-iodhexan
SMILES C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoro-1-iodohexane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt -45°C
Dichte 2.063
Siedepunkt 117°C
Brechungsindex 1.329
Menge 250 g
Beilstein 1802118
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 445.95
Reinheit (%) ≥98%