Learn More
Perfluor(1,3-Dimethylcyclohexan), Tech. 80 %, Rest anderer Fluorkohlenwasserstoffe, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11367575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367575 25 g 25 Gramm
11377575 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11367575 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05726.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 335-27-3
Summenformel C8F16
Molekulargewicht (g/mol) 400.062
MDL-Nummer MFCD00001469
InChI-Schlüssel LOQGSOTUHASIHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, perfluoro 1,3-dimethylcyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane, perfluoro-1,3-dimethyl, cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl, cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl, hexadecafluoro 1,3-dimethylcyclohexane, flutec pp3, acmc-1cjoy
PubChem CID 78975
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-Decafluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexan
SMILES C1(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoro(1,3-dimethylcyclohexane)
Schmelzpunkt -70°C
Dichte 1.828
Siedepunkt 101°C to 102°C
Hinweise zum Prozentgehalt Rest anderer Fluorkohlenwasserstoffe
Brechungsindex 1.2908
Menge 25 g
Beilstein 2064147
Formelmasse 400.06
Reinheit (%) 80%
Güte Technisch