Learn More
Cytiva X10 O-RING ACCESSORY FOR ETTAN LC (VE=10 EA)
Artikelnummer. 11390092 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
1 x 3mm
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11390092 1 x 3mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11390092 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 19003601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.52 CHF
    141.79 CHF / 10 Stück
    Sparen 5.73 CHF
    3% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ettan LC
Menge 10 St./Packung
Produkttyp O-Ring
Material Perfluor-Gummi
Größe 1 x 3mm