Learn More
Liebherr™ Perfection Unterbau-Medikamentenkühlschrank
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200113441
Click to view available options
Schubladen:
3 pharmacy organiser drawers
Not included
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30464313
Marke: Liebherr™ HMTVH1511
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Der Liebherr™ Unterbau-Medikamentenkühlschrank mit Glastür mit der Liebherr-Verarbeitungsqualität, auf die Sie sich verlassen können, vollständig für Apothekenanwendungen ausgestattet. DIN 13277 konform und mit integrierter WiFi/LAN-Schnittstelle.
  • Unterbau-Medikamentenkühlschrank, mit Glastür, DIN 13277-konform, Breite 600 mm, Bruttoinhalt 137 l
  • Temperatur auf +5 °C eingestellt, weiße Außenseite, Polystyrol innen, fugenfrei tiefgezogen in gewerblicher Ausführung, Umluft-Kühlung
  • Kältemittel R 600a, Anschlussleistung 2,0 A, 220–240 V/50/1-ph, hocheffizienter Energieverbrauch 187 kWh/a
  • Digitale Steuerung mit 2,4 in. Touch & Swipe-Farbdisplay und 0,1°C Auflösung, Passwort-Tastatursperre
  • Konnektivität: Integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle und integrierter Datenlogger mit USB-Anschluss
  • Zugang für externen Temperaturfühler, zusätzlicher Sicherheitsthermostat
  • Erweiterte optische Alarme und Alarmverlauf mit Min./Max. Temperaturen, Dauer usw.
  • Innenbeleuchtung: vertikale LED an der linken Seitenwand
  • Elektronisches Türschloss mit Fernbedienung, Türanschlag wechselbar, selbstschließende Tür mit 90°- Feststellwinkel, antimikrobieller Hebelgriff
  • 45 kg Rostbelastung
Spezifikation
Typ Pharmacy fridge
Kapazität (angloamerikanisch) 36 gal.
Kapazität (metrisch) 137 L
Temperaturbereich 5°C
Temperaturauflösung Display 0.1 °C
Temperatursensor PT1000
Temperaturstabilität ±2 K
Kältemittel R 600a
Ausführung der Tür Glass Self-closing with Lock
No. of Doors 1
Door Material Glass
Schubladen Not included
Einschübe 3 Plastic-coated Grid
Schrankmaterial Scratch-resistant Painted Steel
Oberflächenbehandlung außen White Powder-coated
Innen Commercial-grade moulded polystyrol
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, CE, DIN 13277
Modell Underbench, HMFvh 1511
Display Color display in door
Farbe White
Kondensatortyp Low-maintenance rear-wall wire-on-tube
Regelungsart 2.4 in. touch and swipe color display in door
Zur Verwendung mit (Anwendung) Storage of temperature-sensitive medical products
Anschlüsse 1 x 12 mm
Produktlinie Healthcare Perfection
Gewährleistung 2 yrs parts and labor
Abtauen Automatic: timed off-cycle
Beleuchtung LED vertical strip
Überwachungsoptionen Built-in Temperature and Alarm Event Logging, USB Export
Kompressor CFC-free
Stromstärke 2.0 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Phase 1, single phase
Wirkleistung 50 W
Energieverbrauch 187 kWh/a
Umweltfreundliche Eigenschaften Low energy consumption
Versandgewicht (metrisch) 45 kg