Learn More
Liebherr™ Perfection Hochleistungs-Laborkühlschrank mit Edelstahl-Innenraum und Glastür
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30178703 Alle ansehen Liebherr Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
480 L
702 L
1091 L
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30178703 1091 L 1 Stück
30178706 480 L 1 Stück
30178693 702 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30178703 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. SRPVH1412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11023.95 CHF
    9989.82 CHF / 1 Stück
    Sparen 1034.13 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stehender Laborkühlschrank, der sicher, präzise und energieeffizient ist und der DIN 13277 entspricht.
  • Hochvolumiger, freistehender Laborkühlschrank mit Glastür, begehbar
  • Temperaturbereich 0 bis +16 °C, ±2 K Temperaturstabilität geprüft nach EN60068-3
  • Außen weiß, innen Edelstahl, Umluftkühlung.
  • Kältemittel R 600a, Anschlussstrom 4,0 A, 220–240 V/50 Hz/1-phasig
  • Die für eine vergrößerte Ausstellungsfläche optimierten Glastüren ermöglichen einen besseren Überblick über den Inhalt.
  • Optimierte Energieeffizienz für niedrigere Betriebskosten und zur Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele der Nutzer
  • DIN 13277-konform
  • Die intuitive Benutzeroberfläche mit 2,4-in.-Touch- und Wisch-Farbdisplay, °0,1 C Auflösung und Passwort-Tastatursperre bietet zudem nützliche erweiterte Multifunktionalität, z. B. einen Wartungstimer, eine Kalibrierungsfunktion usw.
  • Konnektivität: Integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle und Datenlogger mit USB-Anschluss für unterschiedliche Anforderungen an vereinfachte Datenspeicherung, Temperaturregelung und Alarmmanagement
  • 12-mm-Zugangsöffnung für externe Temperatursonde, +2 °C Frostschutzfunktion
  • Maximale Inhaltssicherheit: Alarm mit Batterie-Backup (12 h) sofort bei Stromausfall, Alarmhistorie (10 Ereignisse) und Datenlogger mit Echtzeituhr.
  • Die LED-Innenbeleuchtung, sowohl an der Decke als auch raumhoch, gewährleistet eine gute Sicht auf den Inhalt dieses großen Geräts.
  • Elektronisches Türschloss mit Fernbedienung, wechselbare Türanschläge, selbstschließende Tür mit 90°-Öffnungswinkel° Verweilposition
  • 60 kg Fachlast
  • Ausgestattet mit 100-mm-Lenkrollen, die an den beiden vorderen mit Bremsen versehen sind, um das Bewegen des Geräts zu erleichtern.
Spezifikation
Typ Kühlschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 288,21 gal.
Kapazität (metrisch) 1091 L
Temperaturbereich 0 bis 16 °C
Temperaturauflösung 0.1 K
Temperatursensor PT1000
Temperaturstabilität ±2 °K
Kältemittel R 600a
Ausführung der Tür Glas, selbstschließend mit Sperre
No. of Doors 2
Scharnierseite Links oder Rechts
Einschübe 8
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Oberflächenbehandlung außen Weiß pulverbeschichtet
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, EC
Modell Schrank
Display Hochkontrast 2,4 in. Color Touch und Wischgestenanzeige
Rollen 100 mm Durchmesser Rollen
Farbe Weiß
Kondensatortyp Wartungsarmer Draht-auf-Schlauch-Filter mit waschbarem Filter
Regelungsart Digitale Steuerung
Anschlüsse 1 x 12 mm Durchmesser Zugangsöffnung
Gewährleistung 1 Jahr Ersatzteile und Arbeit
Abtauen Automatische Heißgasabtauung
Beleuchtung LED-Deckenleuchte und raumhohe vertikale Leuchte
Überwachungsoptionen SmartCoolingHub
Zugriffssicherheit Elektronisches Türschloss mit Fernbedienung
Konnektivität Integriertes WLAN/LAN-Modul
Kompressor FCKW-frei
Stromstärke 4 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Phase 1, Einphasig
Energieverbrauch 705 kWh/a
Umweltfreundliche Eigenschaften Natürliches Kältemittel, extrem energieeffizient, Ecovadis Gold