Learn More
Honeywell™ PERFECT POLY™ schwarze Handschuhe
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Strickhandschuh aus schwarzem Polyamid
- Graue Polyurethanbeschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
- Dank der Stricktechnik passt sich der Handschuh eng an die Hand an und ermöglicht gute Fingerfertigkeit
- Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
- Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Note
- Der belüftete Rücken und die PU-Beschichtung sorgen für optimale Atmungsaktivität des Handschuhs
- Polyamid mit Polyurethanbeschichtung bietet ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit
- Die PU-Beschichtung sorgt für einen guten Halt
- Das fusselfreie Polyamid eignet sich für Präzisionsarbeiten
- Die Handschuhe sind als silikonfrei zertifiziert, um ihre Verwendung bei der Lackierung zu gewährleisten
- Die dunkle Farbe macht ihn weniger schmutzempfindlich und sorgt so für eine längere Lebensdauer
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 420-03 Allgemeine Anforderungen, EN 388-03 Mechanische Risiken |
| Beschreibung | 13 Gauge |
| Farbe | Schwarz, Grau |
| Material | Polyamid, Polyurethan |
| Größe | 6 |
| Länge (metrisch) | 25 cm |