Learn More
Honeywell™ PERFECT POLY™ schwarze Handschuhe
Artikelnummer. 15896785
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 15896785
Marke: Honeywell™ 240025106
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Honeywell™ PERFECT POLY™ Black Handschuhe für den Umgang mit Feinprodukten in trockener oder leicht fettiger oder verschmutzter Umgebung.
  • Strickhandschuh aus schwarzem Polyamid
  • Graue Polyurethanbeschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
  • Dank der Stricktechnik passt sich der Handschuh eng an die Hand an und ermöglicht gute Fingerfertigkeit
  • Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
  • Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Note
  • Der belüftete Rücken und die PU-Beschichtung sorgen für optimale Atmungsaktivität des Handschuhs
  • Polyamid mit Polyurethanbeschichtung bietet ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Die PU-Beschichtung sorgt für einen guten Halt
  • Das fusselfreie Polyamid eignet sich für Präzisionsarbeiten
  • Die Handschuhe sind als silikonfrei zertifiziert, um ihre Verwendung bei der Lackierung zu gewährleisten
  • Die dunkle Farbe macht ihn weniger schmutzempfindlich und sorgt so für eine längere Lebensdauer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420-03 Allgemeine Anforderungen, EN 388-03 Mechanische Risiken
Beschreibung 13 Gauge
Farbe Schwarz, Grau
Material Polyamid, Polyurethan
Größe 6
Länge (metrisch) 25 cm