Learn More
Honeywell™ PERFECT CUTTING™ Diamond Handschuhe
Artikelnummer. 15826775
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15826775 8 1 Paar
15806775 6 1 Paar
15816775 7 1 Paar
15836775 9 1 Paar
15846775 10 1 Paar
15856775 11 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15826775 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. 233224508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.10 CHF
    12.88 CHF / 1 Paare
    Sparen 11.22 CHF
    46% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Honeywell™ PERFECT CUTTING™ Diamond Handschuhe für den Umgang mit scharfen Teilen in trockener oder fettiger Umgebung.
  • Weißer Dyneema™ Diamant/Lycra™ Strickhandschuh
  • Schwarze Polyurethanbeschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
  • Danke der Stricktechnik passt sich der Handschu eng an die Hand und gute Fingerfertigkeit an
  • Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
  • Der kühle Dyneema™ Diamant-Material sorgt für ein zusätzliches Gefühl von Komfort
  • Das enge Strick (Stärke 13) bietet dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet ein gutes Tastgefühl
  • Die belüftete Rückseite des Handschuhs sorgt für optimale Atmungsaktivität
  • Der Dyneema™ Diamant/Lycra™ Faden bietet hervorragende Eigenschaften gegen Schnitte
  • Die Beschichtung aus Polyurethan an der Handfläche und den Fingerspitzen sorgt für hervorragende Abriebfestigkeit
  • Die weiße Farbe verbessert die Hygiene und Sauberkeit des Handschuhs.
  • Die schwarze Beschichtung ermöglicht Arbeiten in leicht verschmutzter Umgebung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420-2003 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken
Beschreibung 13 Gauge
Farbe Weiß, Grau
Material Polyurethan, Lycra
Größe 8
Länge (metrisch) 23.5 cm