Learn More
BD Biosciences™ PerCP-Cy5.5 Beads (CE/IVD)
Um die Geräteeinstellungen anzupassen, stellen Sie die Fluoreszenzkompensation ein und prüfen Sie die Empfindlichkeit des Geräts.
Marke:  BD Biosciences™ 345036
Additional Details : Gewicht : 0.18000kg
Artikelnummer. 15886008
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt für die Verwendung mit FACSComp™ oder AutoCOMP™ Software und der FACS™ Familie von Durchflusszytometern (FACSCalibur™, FACSort™, FACScan™ und FACStrak™).
  • Die Beads werden verwendet, um die Geräteeinstellungen anzupassen, die Fluoreszenzkompensation einzustellen und die Empfindlichkeit des Geräts zu prüfen.
  • Der tägliche Gebrauch wird zur Überwachung der Geräteleistung im Lauf der Zeit empfohlen. CaliBRITE-Beads sind für die In-vitro-Diagnostik bestimmt.
Spezifikation
Spezifikation
1,5 x 10sup7/sup bis 2.5 x 10sup7/sup
Durchflusszytometrie, Einstellen der Fluoreszenzkompensation
25 Tests
Lagern Sie CaliBRITE Beads bei 2 bis 8 °C und vor direktem Licht geschützt. Nicht nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum verwenden. Lagern Sie den Bead-Verdünnungspuffer bei 2 bis 8 °C.
Durchflusszytometer
Nach der Verdünnung sind die im Bead-Verdünnungspuffer vorbereiteten CaliBRITE Bead-Suspensionen 8 Stunden lang bei 2 °C bis 8 °C oder 1 Stunde lang bei 20 °C bis 25 °C stabil. Nach der Verdünnung sind die in FACSFlow zubereiteten CaliBRITE-Bead-Suspensionen 8 Stunden lang bei 2 °C bis 8 °C stabil oder, falls PerCP-Beads enthalten sind, für 1 Stunde bei 2 °C bis 8 °C.