Learn More
Perchlormethylmercaptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10537621 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10537621 25 g Glasflasche 25 Gramm
10153130 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10537621 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 130030250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 594-42-3 | CCl4S | 185.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 594-42-3
Summenformel CCl4S
Molekulargewicht (g/mol) 185.87
MDL-Nummer MFCD00037054
InChI-Schlüssel RYFZYYUIAZYQLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym perchloromethyl mercaptan, perchloromethylmercaptan, clairsit, trichloromethanesulfenyl chloride, methanesulfenyl chloride, trichloro, perchloromethanethiol, perchlormethylmerkaptan, trichloromethane sulfenyl chloride, trichloromethylsulfenyl chloride, trichloromethanesulphenyl chloride
PubChem CID 11666
IUPAC-Name Trichloromethyl-Thiohypochlorit
SMILES ClSC(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perchloromethyl mercaptan
Namenshinweis 97%
Farbe Gelb
Dichte 1.7000g/mL
Siedepunkt 146.0°C to 148.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CCl3SCl
Brechungsindex 1.5370 to 1.5410
Menge 25 g
Beilstein 03,135
Relative Dichte 1.7
Formelmasse 185.88
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchloromethyl mercaptan
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.