Learn More
Perchlorsäure, TraceSELECT™ 67 bis 72 %, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
- Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
- Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
- Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
- Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
- Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Perchlorsäure |
| pH | >1 |
| Farbe | Farblos |
| Schmelzpunkt | -18 °C |
| Siedepunkt | 203 °C |
| Dichte | 1.66 g/cm3 bei 20 °C |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 l |
| Strukturformel | HClO4 |
| Mehr anzeigen |