Learn More
Perchlorsäurelösung 0,1 M (0,1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10050230
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Perchlorsäurelösung 0,1 M (0,1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10050230 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
2,5 l, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10050230
Marke: Fisher Chemical J/5820/PB17
Wissenschaft ist schon schwer genug Ihre Bioreagenzien sollten es nicht sein
Aktionscode 24128 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
ClHO4, CAS-Nummer 7601-90-3, unii-v561v90bg2, Überchlorsäure, Perchlorsäure, HClO4, Hyperchlorsäure, Perchlorsäure nach Masse verboten, ACS-Reagenz, Perchlorsäure, 1 l, CHEBI:29221, farblos, VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N, 11325, 100,454
ClHO4, CAS-Nummer 7601-90-3, unii-v561v90bg2, Überchlorsäure, Perchlorsäure, HClO4, Hyperchlorsäure, Perchlorsäure nach Masse verboten, ACS-Reagenz, Perchlorsäure, 1 l, CHEBI:29221, farblos, VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N, 11325, 100,454
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7601-90-3
Summenformel ClHO4
Molekulargewicht (g/mol) 100.45
MDL-Nummer MFCD00011325
InChI-Schlüssel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-Name Perchlorsäure
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
pH 0,1
Farbe Farblos
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Menge 2,5 l
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer2545122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2025 ArtikelnummerJ/5820/PB17,J/5820/24,J/5820/25,J/5820/PB15
Chargennummer2544637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2025 ArtikelnummerJ/5820/PB17,J/5820/24,J/5820/25,J/5820/PB15
Chargennummer2543639 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2025 ArtikelnummerJ/5820/PB17,J/5820/24,J/5820/25,J/5820/PB15
Chargennummer2542688 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2025 ArtikelnummerJ/5820/PB17,J/5820/24,J/5820/25,J/5820/PB15
Chargennummer2539735 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 ArtikelnummerJ/5820/PB17,J/5820/24,J/5820/25,J/5820/PB15
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchloric acid, 0.1 M solution in acetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Perchlorsäurelösung 0,1 M (0,1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical™ >