Learn More
Perchlorsäure, ca. 70 % Lösung in Wasser, Zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1kg
2,5kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidationsreagenz
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Perchloric acid |
Namenshinweis | ca. 70% Solution in Water |
Schmelzpunkt | -18.0 °C |
Siedepunkt | 203.0 °C |
Dichte | 1.6600 g/ml |
Schwermetalle (als Pb) | Max. 1 ppm |
Verpackung | Glasflasche |
Glührückstand | Max. 0.003 % |
Relative Dichte | 1.66 |
Flammpunkt | 113 °C |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Perchloric acid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.