Learn More
Perchlorsäure, 60 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15653270 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15653270 1 l Glasflasche 1 Liter
15643270 100 ml Glasflasche 100 Milliliter
15673270 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15653270 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3114131L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ACS-Reagenz, 60 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7601-90-3
Summenformel ClHO4
Molekulargewicht (g/mol) 100.45
MDL-Nummer MFCD00011325
InChI-Schlüssel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Perchlorsäure, Perchlorsäure, Säure in der Masse verboten, Perchlorsäure, ACS-Reagenz, Hyperchlorsäure, Hypochlorsäure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-Name Perchlorsäure
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perchlorsäure
Schmelzpunkt -18 °C
Siedepunkt 203 °C
Dichte 1.535 g/ml bei 25 °C
Verpackung Glasflasche
Glührückstand ≤ 0.003 %
Dampfdruck 7 mmHg (25 °C)
Flammpunkt 113 °C (235.4 °F)
Menge 1 l
Strukturformel HClO4
UN-Nummer UN1873
Formelmasse 100.46 mol
Reinheit (%) 60 %
Güte ACS-Reagenz