Learn More
Thermo Scientific™ Staphylococcus aureus V-8 Protease
Artikelnummer. 11886724 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11886724 5 mg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11886724 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 20195
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Unser immobilisierter Staphylococcus aureus V-8 Proteasekit ermöglicht die gezielte Spaltung nur an Glutaminsäureresten oder sowohl an Glutamin- und Asparaginresten.
Das Thermo Scientific™ Pierce V Proteasekit enthält auf Harz immobilisierte Staphylococcus aureus V- Protease und drei Verdaupuffer für die spezifische Spaltung bei Glutaminsäureresten oder Spaltung bei Glutaminsäure- und Asparaginsäureresten.
Besitzt zwei pH-Wert-Optima, eines bei einem pH-Wert von 4,0, ein anderes bei einem pH-Wert von 7,8 und ist spezifisch für die Spaltung von Glutaminsäure- und Asparaginsäureresten am Carboxylterminus. Die Protease ist darüber hinaus ausschließlich für den Verdau mit Glutamin in Puffern spezifisch, die bei keinem pH-Optimum Phosphat enthalten. Phosphatpuffer mit einem pH-Wert von 7,8 erleichtern den Verdau sowohl von Glutaminsäure- als auch an Asparaginsäureresten.
Besondere Merkmale:
  • Die Spezifität für Glutaminsäure wird in Ammoniumbicarbonat, pH-Wert 7,8, oder Ammoniumacetat, pH-Wert 4, erreicht
  • Das Enzym ist in Gegenwart vieler Vergällungsmittel aktiv, wie SDS, Harnstoff und Guanidin·HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Pierce Staphylococcus aureus V-8 Protease
Inhalt und Lagerung Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 2 bis 8 °C.
Form Fest
Menge 5 mg
Produkttyp Protease