Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Staphylococcus aureus V-8 Protease und Kit
Artikelnummer. 10539083 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2,5-ml-Harz-Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10539083 2,5-ml-Harz-Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10539083 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 20151
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Unser immobilisierter Staphylococcus aureus V-8 Proteasekit ermöglicht die gezielte Spaltung nur an Glutaminsäureresten oder sowohl an Glutamin- und Asparaginresten.
Das Thermo Scientific™ Pierce V-8 Protease Kit enthält auf Harz immobilisierte Staphylococcus aureus V-8 Protease und drei Verdaupuffer für die spezifische Spaltung bei Glutaminsäure-Resten oder Spaltung bei Glutaminsäure- und Asparaginsäure-Resten.
Besitzt zwei pH-Optima, einen bei einem pH-Wert von 4.0 und den anderen bei einem pH-Wert von 7.8 und ist spezifisch für die Spaltung von Glutaminsäure- und Asparaginsäure-Rückständen am Carboxyterminus. Die Protease ist darüber hinaus ausschließlich für den Verdau mit Glutamin in Puffern spezifisch, die bei keinem pH-Optimum Phosphat enthalten. Phosphatpuffer mit einem pH-Wert von 7.8 erleichtern den Verdau sowohl von Glutaminsäure- als auch an Asparaginsäure-Rückständen.
Leistungsmerkmale:
  • Die Spezifität für Glutaminsäure wird in Ammoniumbikarbonat, pH-Wert 7.8, oder Ammoniumacetat, pH-Wert 4, erreicht
  • Das Enzym ist in Gegenwart vieler Vergällungsmittel aktiv, wie SDS, Harnstoff und Guanidin·HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Pierce Staphylococcus aureus V-8 Protease-Kit
Zusammensetzung
Mehrkomponenten-Kit mit Agarose-Harz (Aktivität 35-60 Einheiten/ml), Puffer und Zubehör
Kitinhalt V-8 Verdau-Puffer 3, 200ml,
Harz-Separatoren, 6
, V-8 Verdau-Puffer 2, 200ml, Immobilisierte S. aureus Protease, 2,5 ml, V-8 Verdau-Puffer 1, 200ml
MS-kompatibel Nein
Ausreichend für 20 Verdauung von 2-mg-Proteinproben
Inhalt und Lagerung 4 °C
Menge 2,5-ml-Harz-Kit