Learn More
Peptidylglycine alpha-Amidating Monooxygenase/PAM Rabbit anti-Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
227.00 CHF - 551.00 CHF
Spezifikation
Antigen Peptidylglycine alpha-Amidating Monooxygenase/PAM
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Form Purified
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18302354
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-03010-20UL
20 μL
227.00 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18382254
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-03010-100UL
100 μL
551.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Peptidylglycine alpha-Amidating Monooxygenase/PAM Polyclonal specifically detects Peptidylglycine alpha-Amidating Monooxygenase/PAM in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Peptidylglycine alpha-Amidating Monooxygenase/PAM
Polyclonal
Purified
RUO
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
5066
IgG
Affinity purified
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse
PAL, pancreatic peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase, peptidyl alpha-amidating enzyme, peptidyl-alpha-hydroxyglycine alpha-amidating lyase, peptidylamidoglycolate lyase, peptidylglycine 2-hydroxylase, peptidyl-glycine alpha-amidating monooxygenase, peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase, peptidylglycine alpha-hydroxylating monooxygenase, PHM
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 800 to the C-terminus of human Peptidylglycine alpha-Amidating Monooxygenase/PAM (NP_620176.1).
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.