Learn More
Pepstatin A, Fisher BioReagents
Marke: Fisher Bioreagents BP2671-100
Additional Details : CAS : 26305-03-3 Gewicht : 0.05010kg
Menge | 100mg |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
Beschreibung
Pepstatin A ist ein Hemmer für Pepsin, Renin, Cathepsin D und andere saure Proteasen.Chemische Identifikatoren
26305-03-3 | |
685.904 | |
pepstatin a | |
(3R,4S)-3-Hydroxy-4-[[(2R)-2-[[(3R,4S)-3-hydroxy-6-methyl-4-[[(2S)-3-methyl-2-[[(2S)-3-methyl-2-(3-methylbutanoylamino)butanoyl]amino]butanoyl]amino]heptanoyl]amino]propanoyl]amino]-6-methylheptansäure |
C34H63N5O9 | |
FAXGPCHRFPCXOO-WQILDUGRSA-N | |
131801262 | |
CC(C)CC(C(CC(=O)O)O)NC(=O)C(C)NC(=O)CC(C(CC(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)CC(C)C)O |
Spezifikation
Pepstatin A | |
Conforms to reference | |
Bernsteinfarbiges Glas | |
235°C | |
26305-03-3 | |
15, 7260 | |
FAXGPCHRFPCXOO-WQILDUGRSA-N | |
(3R,4S)-3-Hydroxy-4-[[(2R)-2-[[(3R,4S)-3-hydroxy-6-methyl-4-[[(2S)-3-methyl-2-[[(2S)-3-methyl-2-(3-methylbutanoylamino)butanoyl]amino]butanoyl]amino]heptanoyl]amino]propanoyl]amino]-6-methylheptansäure | |
131801262 | |
Pulver/Feststoff |
Pass Test | |
230° to 240°C | |
Weiß | |
100mg | |
C34H63N5O9 | |
pepstatin a | |
CC(C)CC(C(CC(=O)O)O)NC(=O)C(C)NC(=O)CC(C(CC(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)CC(C)C)O | |
685.904 | |
685.9 |