Learn More
Pepstatin A, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10264583
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
250 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10264583 25 mg Bernsteinfarbiges Glas 25 Milligramm
10011413 5 mg Bernsteinfarbiges Glas 5 Milligramm
10786834 10 mg Bernsteinfarbiges Glas 10 Milligramm
10410464 100 mg Bernsteinfarbiges Glas 100 Milligramm
10051553 250 mg Bernsteinfarbiges Glas 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10264583 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP267125
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pepstatin A ist ein Hemmer für Pepsin, Renin, Cathepsin D und andere saure Proteasen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26305-03-3
Summenformel Gehäuse C34H63N5O9
Molekulargewicht (g/mol) 685.904
InChI-Schlüssel FAXGPCHRFPCXOO-WQILDUGRSA-N
Synonym pepstatin a
PubChem CID 131801262
IUPAC-Name (3R,4S)-3-Hydroxy-4-[[(2R)-2-[[(3R,4S)-3-hydroxy-6-methyl-4-[[(2S)-3-methyl-2-[[(2S)-3-methyl-2-(3-methylbutanoylamino)butanoyl]amino]butanoyl]amino]heptanoyl]amino]propanoyl]amino]-6-methylheptansäure
SMILES CC(C)CC(C(CC(=O)O)O)NC(=O)C(C)NC(=O)CC(C(CC(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)CC(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pepstatin A
Schmelzpunkt 235 °C
Farbe Weiß
Schmelzbereich 230° bis 240 °C
Infrarotspektrum Entspricht Referenz
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 25 mg
Merck Index 15, 7260
Formelmasse 685.9
Physikalische Form Pulver/Feststoff