Learn More
Melford Pepstatin A
Product Code. 30018678
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Unit Size:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30018678 25 mg 25 Milligramm
30018677 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30018678 Supplier Melford Supplier No. P301000.025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Inhibitor von Aspartatproteasen.
Ein Inhibitor von Aspartatproteasen. Bildet einen 1:1-Komplex mit Proteasen wie Pepsin, Renin und Cathepsin D. Ist hochselektiv und hemmt weder Thiolproteasen noch neutrale Proteasen oder Serinproteasen.
Specifications
CAS 26305-03-3
Summenformel C34H63N5O9
Menge 25 mg