Learn More
Melford Pepstatin A
Beschreibung
Ein Inhibitor von Aspartatproteasen.
Ein Inhibitor von Aspartatproteasen. Bildet einen 1:1-Komplex mit Proteasen wie Pepsin, Renin und Cathepsin D. Ist hochselektiv und hemmt weder Thiolproteasen noch neutrale Proteasen oder Serinproteasen.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 26305-03-3 |
| Summenformel | C34H63N5O9 |
| Menge | 5 mg |