Learn More
Pepsin-Pulver, gereinigte Laborqualität, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15598054 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15598054 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15598054 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 284401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Spezifikation
CAS 9001-75-6
Prozentgehaltsbereich 2000 - 3500 pepsin units/mg
Verpackung Poly-Flasche
Menge 500 g