Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pepsin aus Schweinemagen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
Beschreibung
- Eine Einheit bewirkt eine Erhöhung der Absorption bei 280 nm von 0.001/min bei 37 °C und pH-Wert 2.0.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 9001-75-6 |
| Form | Lyophilisiertes Pulver |
| Menge | 25 g |
| Synonym | EC 3.4.23.1,Pepsin A |
| Produkttyp | Pepsin |