Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pepsine d’estomac de porc
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
25g
Description
- Une unité provoque une augmentation de l‘absorbance à 280 nm de 0,001/min à 37°C à pH 2,0.
Spécification
Spécification
| CAS | 9001-75-6 |
| Forme | Poudre |
| Quantité | 1 kg |
| Synonyme | CE 3.4.23.1, pepsine A |
| Type de produit | Pepsine |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu