Learn More
DFF40/CAD Antibody (36A349), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Code produit 18605009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18605009 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18605009 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NB12013592JF549
 Article restreint
Verfügbar ab: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
DFF40/CAD Monoclonal specifically detects DFF40/CAD in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène DFF40/CAD
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 36A349
Conjugué Janelia Fluor 549
Dilution Western Blot
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CADCaspase-activated nuclease, Caspase-activated deoxyribonuclease, Caspase-activated DNase, CPANDNA fragmentation factor 40 kDa subunit, DFF-40DFF40DFF2DNA fragmentation factor subunit beta, DNA fragmentation factor, 40kDa, beta polypeptide (caspase-activated DNase), EC 3.-
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Anti-DFF40 monoclonal antibody was raised against a peptide corresponding to amino acids 205 to 222 of human DFF40.
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1677
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.