Learn More
Thermo Scientific™ PepMap™ 300 C4-LC-Säulen
Thermo Scientific™ PepMap™ 300 C4 LC-Säulen eignen sich zur Trennung hydrophober Peptide und Proteine und gewährleisten höhere Rückgewinnungsraten.
461.04 CHF - 978.18 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit | LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS |
---|---|
Partikelgröße | 5 μm |
pH | 2 bis 8 |
Porengröße | 300 Å |
Temperatur | 60 °C |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Verpackungsmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Verpackungsmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11352213
|
Thermo Scientific™
163579 |
5 μm | 0,075 mm | 150 mm | Silika, sphärisch, vollständig porös, ultrarein |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
11352223
|
Thermo Scientific™
163591 |
5 μm | 0.3 mm | 5 mm | Silica |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
13491208
|
Thermo Scientific™
164720 |
5 μm | 0.3 mm | 150 mm | Silica |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
13401218
|
Thermo Scientific™
164721 |
5 μm | 1 mm | 150 mm | Silica |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
17214444
|
Thermo Scientific™
164752 |
5 μm | 0,075 mm | 150 mm | Sphärisch, vollständig porös, UltraPure Silika |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 300 C4 LC-Säulen eignen sich zur Trennung hydrophober Peptide und Proteine und gewährleisten höhere Rückgewinnungsraten.
- Hohe Auflösung für die Proteinidentifizierung, Biomarker-Suche und Systembiologie
- Die besondere Ladekapazität ermöglicht höchste Empfindlichkeit bei der LC/MS
- Entwickelt für TFA-freie LC-MS, minimiert die Ionenunterdrückungseffekte
- Optimiert für die Kopplung mit ESI/MS und MALDI-MS
- Sehr hohe Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
- Anwenderfreundliche, hochmoderne, miniaturisierte HPLC
Spezifikation
LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS | |
2 bis 8 | |
60 °C | |
C4 | |
3 % | |
Ja |
5 μm | |
300 Å | |
L26 | |
nanoLC | |
Umkehrphase | |
Reversed Phase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.