Learn More
Pentylentetrazol, TRC
Artikelnummer. 30138208
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138208 5 g 5 Gramm
30134435 10 g 10 Gramm
30004239 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138208 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2275005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-95-5
Summenformel C6 H10 N4
Molekulargewicht (g/mol) 138.17
Synonym Pentetrazol, 5H-Tetrazolo[1,5-a]azepine, 6,7,8,9-tetrahydro- (8CI, 9CI, ACI), 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepine (ACI), 1,2,3,3a-Tetrazacyclohepta-8a,2-cyclopentadiene, 1,5-Pentamethylenetetrazole, 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-tetrazoloazepine, 7,8,9,10-Tetrazabicyclo[5.3.0]-8,10-decadiene, Angiazol, Cardiazol, Cardiazole, Cardiol, Cenalene M, Cenazol, Cerebro-nicin, Coranormal, Coranormol, Corasol, Corazol, Corazole, Corazole (analeptic), Corisan, Corsedrol, Cortis, Corvasol, Delzol W, Deumacard, Gewazol, Korazol, Korazole, Leptazol, Leptazole, MeSH ID: D010433, Metrazol, Metrazole, NSC 5729, NSC 66489, Pentamethylenetetrazole, Pentavet, Pentazol, Pentetrazol, Pentetrazole, Pentrazol, Pentrolone, Pentrozol, Pentylenetetrazol, Pentylenetetrazole, Phrenazol, PTZ, Tetracor, Tetrazol, Tetrazole, (1,5-pentanediyl)-, Ventrazol, Yetrazol, α,β-Cyclopentamethylenetetrazole
IUPAC-Name 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-Tetrazolo[1,5-a]Azepin
SMILES C1CCc2nnnn2CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentetrazol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2
Formelmasse 138.0905
Reinheit (%) >95%