Learn More
Pentylisothiocyanat, 95+ %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pentyl isothiocyanate |
| Dichte | 0.93g/mL |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | CH3(CH2)4NCS |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 129.23 |
| Reinheit (%) | 95% |