Learn More
Pentylisothiocyanat, 95+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10362285
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10362285
Marke: Thermo Scientific Maybridge TL04631DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 629-12-9
Summenformel C6H11NS
Molekulargewicht (g/mol) 129.221
InChI-Schlüssel SGHJUJBYMSVAJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentyl isothiocyanate, n-amyl isothiocyanate, 1-pentyl isothiocyanate, amyl isothiocyanate, n-pentyl isothiocyanate, pentylisothiocyanate, unii-kl6u8nl15r, n-amylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-pentane, pentane,1-isothiocyanato
PubChem CID 69415
IUPAC-Name 1-Isothiocyanatopentan
SMILES CCCCCN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentyl isothiocyanate
Dichte 0.93g/mL
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel CH3(CH2)4NCS
Menge 5 g
Formelmasse 129.23
Reinheit (%) 95%