Learn More
Pentylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10149222 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10149222 1 g Glasflasche 1 Gramm
10399260 5 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10149222 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 314320010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 3954-13-0 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3954-13-0
Summenformel C6H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 113.16
MDL-Nummer MFCD00144846
InChI-Schlüssel VRVUKQWNRPNACD-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentyl isocyanate, pentylisocyanate, pentane, 1-isocyanato, 1-pentyl isocyanate, n-pentyl isocyanate, 1-isocyanato-pentane, amylisocyanat, n-pentylisocyanate, n-amyl isocyanate, acmc-1clhg
PubChem CID 206036
IUPAC-Name 1-Isocyanatopentan
SMILES CCCCCN=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentyl isocyanate
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 136.0°C to 137.0°C
Flammpunkt 32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)4NCO
Brechungsindex 1.4130 to 1.4150
Menge 1 g
Relative Dichte 0.87
Formelmasse 113.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit