Learn More
Pentoxyverinhydrogencitrat, Mikromol
Beschreibung
Pentoxyverinhydrogencitrat, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pentoxyverine Citrate |
| CAS | 23142-01-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Pentoxyverine Citrate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C20 H31 N O3 . C6 H8 O7 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Pentoxyverine hydrogen citrate, 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl 1-phenylcyclopentanecarboxylate dihydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl-, 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl ester, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl-, 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl ester citrate (1:1) (8CI), Antees, Calnathal, Carbetane, Carbetapentane citrate, Cossym, Fustpentane, Germapect, Pencal, Pentoxyverine citrate, Sedotussin, Toclase, Tosnore, Tuclase, UCB 2543 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H31NO3.C6H8O7/c1-3-21(4-2)14-15-23-16-17-24-19(22)20(12-8-9-13-20)18-10-6-5-7-11-18;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-7,10-11H,3-4,8-9,12-17H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | CCN(CC)CCOCCOC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| Mehr anzeigen |