Learn More
Pentetrazol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050897 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050897 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0692.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Pentetrazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentetrazol
CAS 54-95-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pentetrazol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H10 N4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Pentetrazol
InChI-Formel InChI=1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2
SMILES C1CCc2nnnn2CC1
IUPAC-Name 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-Tetrazolo[1,5-a]Azepin
Molekulargewicht (g/mol) 138.17
Menge 500 mg
Formelmasse 138,0905 g/mol