Learn More
Pentetrazol, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pentetrazol |
| CAS | 54-95-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Pentetrazol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C6 H10 N4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Pentetrazol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | C1CCc2nnnn2CC1 |
| Mehr anzeigen |