Learn More
Pentansäure (Valeriansäure), Mikromol™
Artikelnummer. 17902876
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17902876 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17902876 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0751.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Pentansäure (Valeriansäure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valeric Acid
CAS 109-52-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Valeric Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H10 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Pentanoic Acid, Valproic Acid Imp. A (EP), Valeric Acid, Valproic Acid Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
SMILES CCCCC(=O)O
IUPAC-Name Pentanosäure
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
Menge 100 mg
Formelmasse 102,0681 g/mol