Learn More
Pentannitril (Valeronitril), Mikromol™
Beschreibung
Pentannitril (Valeronitril)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pentanenitrile (Valeronitrile) |
| CAS | 110-59-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Pentanenitrile (Valeronitrile) |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C5 H9 N |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Pentanenitrile, Valproic Acid Imp. H (EP), Valeronitrile, Valproic Acid Impurity H |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCCCC#N |
| IUPAC-Name | Pentannitril |
| Mehr anzeigen |