Learn More
Pentan, ≥99 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
25 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
25 Liter
5 Liter
6 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pentan |
| Dichte | 0.626 g/ml bei 25 °C |
| Menge | 5 l |
| Explosionsgrenze | 0.083 |
| Flammpunkt | −49 °C (−56.2 °F) |
| Zündpunkt | 500 °F |
| Strukturformel | CH3(CH2)3CH3 |
| UN-Nummer | UN1265 |
| Beilstein | 969132 |
| Formelmasse | 72.15 mol |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Pentane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.