Learn More
Pentan, CHROMASOLV™, zur Rückstandsanalyse (aus hochflüchtigem halogeniertem Kohlenwasserstoffe), Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15677040
Pentan, CHROMASOLV™, zur Rückstandsanalyse (aus hochflüchtigem halogeniertem Kohlenwasserstoffe), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15677040
1 l, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15677040
Marke: Honeywell-Chromasolv 768661L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CHROMASOLV™, für die Rückstandsanalyse (hochflüchtiger halogenierter Kohlenwasserstoffe), ≥ 99.0 %
  • Für die Gaschromatographie (GC)
  • Speziell für die Anwendung in der Rückstandsanalyse von Pestiziden und anderen schwach flüchtigen Substanzen mit GC entwickelt
  • Für jedes Lösungsmittel sind nichtflüchtige Stoffe und Wassergehalt angegeben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-66-0
Summenformel C5H12
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
MDL-Nummer MFCD00009498
InChI-Schlüssel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Pentan, Amylhydrid, Tetrafum, Pentan-Politur, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-Name Pentan
SMILES CCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentan
Dichte 0.626 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.083
Flammpunkt −49 °C (−56.2 °F)
Zündpunkt 500 °F
Strukturformel CH3(CH2)3CH3
UN-Nummer UN1265
Beilstein 969132
Formelmasse 72.15 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %, ≥ 99 % (GC)
Güte CHROMASOLV™
Name des Produkts
Pentan, CHROMASOLV™, zur Rückstandsanalyse (aus hochflüchtigem halogeniertem Kohlenwasserstoffe), Honeywell Riedel-de Haën™ >