Learn More
Pentamethylbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419120
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11419120
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14733.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5144-10-5 | C5H8N2O | 112.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5144-10-5
MDL-Nummer MFCD00015450
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentamethylbenzonitrile
Schmelzpunkt 158°C to 160°C
Summenformel C12H15N
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Synonym pentamethylbenzonitrile, 6-aminobutyric acid, pentamethylbenzonitril, acmc-1axcs, benzonitrile,2,3,4,5,6-pentamethyl, 2,3,4,5,6-pentamethylbenzenecarbonitrile
InChI-Schlüssel NCDPYDGGUAKABA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C#N)C)C
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-Pentamethylbenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 173.26
PubChem CID 78824
Formelmasse 173.26
Reinheit (%) 98%