Learn More
Pentafluorthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11436026 100 g 100 Gramm
11416026 5 g 5 Gramm
11426026 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436026 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22323.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 771-62-0 | C6HF5S | 200.13 g/mol
Pentafluorothiophenol is used as a fluorinated building block
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pentafluorothiophenol wird als fluorierter Baustein verwendet
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 771-62-0
Summenformel C6HF5S
Molekulargewicht (g/mol) 200.13
MDL-Nummer MFCD00004828
InChI-Schlüssel UVAMFBJPMUMURT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorothiophenol, pentafluorobenzenethiol, benzenethiol, pentafluoro, pentafluorophenyl mercaptan, 2,3,4,5,6-pentafluorothiophenol, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-thiol, pentafluorobenzene thiol, pentafluorobenzene-1-thiol, 2,3,4,5,6-pentafluorothiphenol
PubChem CID 13042
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-pentafluorbenzolthiol
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(S)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorothiophenol
Schmelzpunkt -24°C
Dichte 1.572
Siedepunkt 143°C
Flammpunkt 51°C (123°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.465
Menge 100 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 1876292
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 200.13
Reinheit (%) 97%