Learn More
Pentafluorpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Pentafluoropyridine was used in the preparation of η2-C,C coordinated pentafluoropyridine complex. It was also used in the preparation of polyfluorinated coupling products via Pd(0)-catalyzed cross-coupling reaction with diarylzinc compounds. It was also used as derivatizing reagent in the sensitive GC-MS method for determination of the four endocrine disrupting chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pentafluorpyridin wird bei der Vorbereitung von η2-C,C-koordinierten Pentafluorpyridin-Komplexen verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von polyfluorierten Kopplungsprodukten über Pd(0)-katalysierte Kreuzkopplungsreaktion mit Diarylzinkverbindungen eingesetzt. Es wird auch als Derivatisierungsreagenz in der empfindlichen GC-MS-Methode zur Bestimmung von vier Chemikalien mit endokriner Störung verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln, Alkalimetallen und Basen fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pentafluoropyridine |
| Dichte | 1.618 |
| Siedepunkt | 83°C to 85°C |
| Flammpunkt | 23°C (73°F) |
| Brechungsindex | 1.3865 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2924 |
| Beilstein | 1427064 |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
| Formelmasse | 169.05 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Pentafluoropyridine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: Pentafluoropyridine