Learn More
Pentafluorpropionaldehydrat, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11320244
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11320244
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00810.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 422-63-9 | C3HF5O | 148.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 422-63-9
Summenformel C3HF5O
Molekulargewicht (g/mol) 148.03
MDL-Nummer MFCD00039730
InChI-Schlüssel IRPGOXJVTQTAAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Pentafluoropropanal hydrate; 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1,1-propanediol
IUPAC-Name 2,2,3,3,3-pentafluoropropanal
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
Strukturformel CF3CF2CH(OH)2·xH2O
Brechungsindex 1.325
Menge 25 g
Beilstein 1705233
Formelmasse 166.05 (Anhydrous)
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch