Learn More
Pentafluorphenylmagnesiumbromid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945991 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11945991 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11945991 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 438741000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenylmagnesium bromide
CAS 879-05-0, 60-29-7
Dichte 0.8600g/mL
Flammpunkt −40°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C6BrF5Mg
Strukturformel F5C6MgBr
MDL-Nummer MFCD00015720
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.86
Synonym pentafluorophenylmagnesium bromide, magnesium, bromo pentafluorophenyl, pentafluorophenylmagnesiumbromide, c6f5mgbr, pentafluorophenyl magnesiumbromide, axqvmjidndrsfm-uhfffaoysa-m, pentafluorophenyl magnesium bromide, pentafluorophenylmagnesium bromide solution, bromo 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl magnesium, pentafluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in diethyl ether, grignard reagent
InChI-Schlüssel AXQVMJIDNDRSFM-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=C(F)C(F)=C([Mg]Br)C(F)=C1F
IUPAC-Name bromo(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)magnesium
Molekulargewicht (g/mol) 271.27
PubChem CID 3319152
Formelmasse 271.27
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentafluorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.