Learn More
Pentafluorphenylhydrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440893
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440893 100 g 100 Gramm
11420893 5 g 5 Gramm
11430893 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440893 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13302.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 828-73-9 | Molecular Formula: C6H3F5N2 | Molecular Weight: 198.096 g/mol
Pentafluorophenylhydrazine used to determine the purity of N-tert-butyl-N-[1-diethylphosphono-(2,2-dimethylpropyl)]nitroxide (DEPN) using 1H NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pentafluorophenylhydrazin zur Bestimmung der Reinheit von N-tert-butyl-N-[1-diethylphosphono-(2,2-Dimethylpropyl)]nitroxid (DEPN) mittels 1H NMR-Spektroskopie.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Für ausreichende Belüftung sorgen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 828-73-9
Summenformel C6H3F5N2
Molekulargewicht (g/mol) 198.096
MDL-Nummer MFCD00007574
InChI-Schlüssel BYCUWCJUPSUFBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenylhydrazine, pentafluorophenyl hydrazine, perfluorophenyl hydrazine, hydrazine, pentafluorophenyl, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl hydrazine, 1-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl hydrazine, pubchem3316, pentafluorophenyl-hydrazine
PubChem CID 13236
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)hydrazin
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenylhydrazine
Schmelzpunkt 73°C to 78°C
Menge 100 g
Beilstein 747800
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 198.09
Reinheit (%) 97%