Learn More
Pentafluorphenyl4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10336474
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10336474
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC68226DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 941717-00-6
Summenformel C18H11F5N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 382.29
MDL-Nummer MFCD09879978
InChI-Schlüssel GQQALUKKLLEHOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzoate, pentafluorophenyl 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzoate, 4-3,5-dimethyl-1-pyrazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229762
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)-4-(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)benzoat
SMILES CC1=CC(=NN1C2=CC=C(C=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 4-(3, 5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 382.29
Reinheit (%) 97%