Learn More
Pentafluorphenyl 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10472844
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10472844 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
11360587 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10472844 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC23826DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 915707-42-5
Summenformel C17H9F5N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 368.26
MDL-Nummer MFCD09702352
InChI-Schlüssel LGHZGIHYFYLEAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, pentafluorophenyl 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, perfluorophenyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, 4-1-methyl-3-pyrazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229473
SMILES CN1C=CC(=N1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate
Formelmasse 368.26
Reinheit (%) 97%