Learn More
Pentafluorphenyl4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoat, 97 %, Maybridge
131.88 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 898288-91-0
Summenformel C16H6F5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 355.22
MDL-Nummer MFCD09025822
InChI-Schlüssel FWUPBFHGEDUEID-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate, perfluorophenyl 4-oxazol-5-yl benzoate, 4-5-oxazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, benzoic acid,4-5-oxazolyl-, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate
PubChem CID 18525706
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoat
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CN=CO2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10001434
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Maybridge
CC14526DA
1g Bernsteinfarbene Glasflasche
131.88 CHF
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 27-08-2021
Chemische Identifikatoren
898288-91-0
355.22
FWUPBFHGEDUEID-UHFFFAOYSA-N
18525706
C1=CC(=CC=C1C2=CN=CO2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
C16H6F5NO3
MFCD09025822
pentafluorophenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate, perfluorophenyl 4-oxazol-5-yl benzoate, 4-5-oxazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, benzoic acid,4-5-oxazolyl-, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate
(2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoat
Spezifikation
Pentafluorophenyl 4-(1, 3-oxazol-5-yl)benzoate
1g
96.5
97%
MFCD09025822
FWUPBFHGEDUEID-UHFFFAOYSA-N
(2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoat
18525706
97%
Bernsteinfarbene Glasflasche
898288-91-0
100.0
C16H6F5NO3
pentafluorophenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate, perfluorophenyl 4-oxazol-5-yl benzoate, 4-5-oxazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, benzoic acid,4-5-oxazolyl-, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate
C1=CC(=CC=C1C2=CN=CO2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
355.22
355.22