Learn More
Pentafluorphenyl 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pentafluorophenyl 3-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 368.26 |
Reinheit (%) | 97% |