missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pentafluorophenyl 2-morpholino-1,3-thiazol-5-Karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3586884
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
941716-88-7
C14H9F5N2O3S
380.289
MFCD09966152
ZFWIQYGUHPHWEU-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2-4-morpholinyl-5-thiazolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
43811041
(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)2-morpholin-4-yl-1,3-thiazol-5-carboxylat
C1COCCN1C2=NC=C(S2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
941716-88-7
C14H9F5N2O3S
380.289
MFCD09966152
ZFWIQYGUHPHWEU-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2-4-morpholinyl-5-thiazolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
43811041
(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)2-morpholin-4-yl-1,3-thiazol-5-carboxylat
C1COCCN1C2=NC=C(S2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 2-morpholino-1, 3-thiazole-5-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 380.29
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'