Learn More
Pentafluorphenyl 2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]isonicotinat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11336835
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11336835 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10215574 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336835 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC50626DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 944450-81-1
Summenformel C21H20F5N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 473.4
MDL-Nummer MFCD09966147
InChI-Schlüssel XHATYMDMSNXMKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl isonicotinate, tert-butyl 4-4-pentafluorophenoxycarbonyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-pentafluorophenoxy carbonyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-4-oxo-2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy methyl-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-4-2,3,4,5,6-pentafluorophenoxycarbonyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenoxy carbonylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 43811038
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-[4-(2,3,4,5,6-Pentafluorphenoxy)Carbonylpyridin-2-yl]Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=CC(=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]isonicotinate
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 473.4
Reinheit (%) 90%