Learn More
Pentafluorphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453047 5 g 5 Gramm
11463047 25 g 25 Gramm
11473047 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15574.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 771-61-9 | C6HF5O | 184.07 g/mol
Pentafluorophenol is used in the preparation of pentafluorophenyl esters for peptide synthesis and vulcanized polymers. It is also used for peptide coupling and heterocyclic acid derivatives. It is involved in the preparation of pentafluorophenyl formate which acts as a formulating agent for amines and amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pentafluorphenol wird bei der Herstellung von Pentafluorphenylestern für die Peptidsynthese und für vulkanisierte Polymere verwendet. Es wird auch für die Peptidkupplung und für heterozyklische Säurederivate verwendet. Es ist an der Herstellung von Pentafluorphenylformin beteiligt, das als Formulierungsmittel für Amine und Aminosäuren dient.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Basen, sauren Chloriden und sauren Anhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 771-61-9
Summenformel C6HF5O
Molekulargewicht (g/mol) 184.07
MDL-Nummer MFCD00002156
InChI-Schlüssel XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenol, phenol, pentafluoro, perfluorophenol, unii-a2ycf0yuha, a2ycf0yuha, 2,3,4,5,6-pentafluorohydroxybenzene, c6f5oh, 2,3,4,5,6-pentafluoro-phenol, phenol, 2,3,4,5,6-pentafluoro, hopfp
PubChem CID 13041
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-Pentafluorphenol
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenol
Schmelzpunkt 32°C to 36°C
Dichte 1.757
Siedepunkt 143°C
Flammpunkt 72°C (161°F)
Brechungsindex 1.427
Menge 5 g
Beilstein 1912584
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 184.06
Reinheit (%) 99%